Ethyltrifluorpyruvat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoate, Ethyl 3,3,3-trifluoropyruvate
PC3288G-100G PC3288G-25G
APOSPC3288G-100GEA 78.4 CHF
APOSPC3288G-100G APOSPC3288G-25G
Ethyltrifluorpyruvat 98%
Ethyltrifluorpyruvat
Useful prochiral intermediate
Formel: C₅H₅F₃O₃
MW: 170,09 g/mol
Siedepunkt: 95…98 °C
Dichte: 1.283 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 31 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00114935
CAS-Nummer: 13081-18-0
UN: 3272
ADR: 3,III