Ethyl-3-(trifluormethyl)crotonat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)crotonic acid ethyl ester
PC3288C-25G PC3288C-5G
APOSPC3288C-25GEA 479 CHF
APOSPC3288C-25G APOSPC3288C-5G
Ethyl-3-(trifluormethyl)crotonat 97%
Ethyl-3-(trifluormethyl)crotonat
Formel: C₇H₉F₃O₂
MW: 182,14 g/mol
Siedepunkt: 129…130 °C
Flash-Pt: 32 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040846
CAS-Nummer: 24490-03-7
UN: 3272
ADR: 3,III