4-(Trifluoromethyl)pyridine-1-oxide
Lieferant: Apollo Scientific
PC32879-1G PC32879-250MG PC32879-500MG
APOSPC32879-1GEA 552 CHF
APOSPC32879-1G APOSPC32879-250MG APOSPC32879-500MG
4-(Trifluoromethyl)pyridine-1-oxide
4-(Trifluoromethyl)pyridine-1-oxide
Formel: C₆H₄F₃NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16988752
CAS-Nummer: 22253-59-4