1-[6-(4-Fluorophenyl)pyridin-3-yl]ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
PC32876-1G PC32876-100MG PC32876-250MG PC32876-500MG PC32876-2.5G
APOSPC32876-1GEA 784 CHF
APOSPC32876-1G APOSPC32876-100MG APOSPC32876-250MG APOSPC32876-500MG APOSPC32876-2.5G
1-[6-(4-Fluorophenyl)pyridin-3-yl]ethanone
1-[6-(4-Fluorophenyl)pyridin-3-yl]ethanone
Formel: C₁₃H₁₀FNO
MW: 215.23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12404910
CAS-Nummer: 1215695-69-4