N'-Hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanimidamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32874-1G
PC32874-250MG
PC32874-50MG
PC32874-500MG
APOSPC32874-1GEA
612
CHF
APOSPC32874-1G
APOSPC32874-250MG
APOSPC32874-50MG
APOSPC32874-500MG
N'-Hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanimidamide
N'-Hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanimidamide
Formel:
C₉H₉F₃N₂O MW: 218,18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16077266 CAS-Nummer: 1312766-79-2 |