3,4,5-Trifluorophenylacetyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC32866-1G
PC32866-250MG
PC32866-500MG
APOSPC32866-1GEA
549
CHF
APOSPC32866-1G
APOSPC32866-250MG
APOSPC32866-500MG
3,4,5-Trifluorophenylacetyl chloride
3,4,5-Trifluorophenylacetyl chloride
Formel:
C₈H₄ClF₃O MW: 208.57 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12025027 CAS-Nummer: 849623-76-3 |