2-Hydroxy-4-fluorobenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC32864-1G PC32864-250MG PC32864-500MG
APOSPC32864-1GEA 612 CHF
APOSPC32864-1G APOSPC32864-250MG APOSPC32864-500MG
2-Hydroxy-4-fluorobenzoyl chloride
2-Hydroxy-4-fluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₄ClFO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13173890
CAS-Nummer: 57976-99-5