Difluoro(6-methylpyridin-2-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC32862-250MG
PC32862-500MG
APOSPC32862-250MGEA
393
CHF
APOSPC32862-250MG
APOSPC32862-500MG
Difluoro(6-methylpyridin-2-yl)acetic acid
Difluoro(6-methylpyridin-2-yl)acetic acid
Formel:
C₈H₇F₂NO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12827869 CAS-Nummer: 1215353-13-1 |