Ethyl-5-(trifluoromethoxy)indole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3285E-1G
PC3285E-5G
APOSPC3285E-1GEA
140
CHF
APOSPC3285E-1G
APOSPC3285E-5G
Ethyl-5-(trifluoromethoxy)indole-2-carboxylate
Ethyl-5-(trifluoromethoxy)indole-2-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₀F₃NO₃ MW: 273,21 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00219837 CAS-Nummer: 175203-82-4 |