N-(2-Bromo-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC32855-1G
PC32855-250MG
PC32855-500MG
APOSPC32855-1GEA
471
CHF
APOSPC32855-1G
APOSPC32855-250MG
APOSPC32855-500MG
N-(2-Bromo-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
N-(2-Bromo-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
Formel:
C₈H₉BrFN Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18089185 CAS-Nummer: 1287218-39-6 |