Ethyl-4,4,4-trifluorcrotonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl (E)-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate
PC3282-100G PC3282-25G
APOSPC3282-100GEA 376 CHF
APOSPC3282-100G APOSPC3282-25G
Ethyl-4,4,4-trifluorcrotonat 98%
Ethyl-4,4,4-trifluorcrotonat
Formel: C₆H₇F₃O₂
MW: 168.12 g/mol
Siedepunkt: 113…115 °C
Dichte: 1.125 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 25 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009903
CAS-Nummer: 25597-16-4
UN: 3272
ADR: 3 III