2'-Brom-5'-fluoracetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32800-10G PC32800-1G PC32800-5G
APOSPC32800-10GEA 43.6 CHF
APOSPC32800-10G APOSPC32800-1G APOSPC32800-5G
2'-Brom-5'-fluoracetophenon
2'-Brom-5'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆BrFO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07780635
CAS-Nummer: 1006-33-3