Ethyl-4,4,4-trifluoracetoacetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
PC3280-100G PC3280-25G PC3280-500G PC3280-5G
APOSPC3280-100GEA 34.8 CHF
APOSPC3280-100G APOSPC3280-25G APOSPC3280-500G APOSPC3280-5G
Ethyl-4,4,4-trifluoracetoacetat 95%
Ethyl-4,4,4-trifluoracetoacetat
Formel: C₆H₇F₃O₃
MW: 184,11 g/mol
Siedepunkt: 70 °C/100mmHg
Melting Pt: –39 °C
Dichte: 1.259 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 38 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000424
CAS-Nummer: 372-31-6
EINECS: 206-750-7
UN: 3272
ADR: 3,III