2-Brom-3',5'-bis(trifluormethyl)acetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-2-bromoethanone, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC3276-25G PC3276-5G
APOSPC3276-25GEA 244 CHF
APOSPC3276-25G APOSPC3276-5G
2-Brom-3',5'-bis(trifluormethyl)acetophenon 97%
2-Brom-3',5'-bis(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₁₀H₅BrF₆O
MW: 335.0405 g/mol
Melting Pt: 48…50 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00792434
CAS-Nummer: 131805-94-2
UN: 3261
ADR: 8 III