1,4-Dibrom-2,3-difluorbenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32740-5G PC32740-1G PC32740-25G
APOSPC32740-5GEA 33.2 CHF
APOSPC32740-5G APOSPC32740-1G APOSPC32740-25G
1,4-Dibrom-2,3-difluorbenzol 97%
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271,8849 g/mol
Siedepunkt: 93…94 °C/50mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09835192
CAS-Nummer: 156682-52-9