1-Methyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,4-Dihydro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)-3H-pyrazol-3-one
PC3274-10G PC3274-25G
APOSPC3274-10GEA 73.1 CHF
APOSPC3274-10G APOSPC3274-25G
1-Methyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one 97%
1-Methyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one
Formel: C₅H₅F₃N₂O
MW: 166,1 g/mol
Melting Pt: 178…180 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051654
CAS-Nummer: 1481-02-3