2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32734-1G
PC32734-250MG
APOSPC32734-1GEA
114
CHF
APOSPC32734-1G
APOSPC32734-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel:
C₉H₇F₃O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18399742 CAS-Nummer: 195622-41-4 |