3-Fluor-4-iodbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32733-25G PC32733-5G PC32733-100G
APOSPC32733-25GEA 101 CHF
APOSPC32733-25G APOSPC32733-5G APOSPC32733-100G
3-Fluor-4-iodbenzoesäure 98%
3-Fluoro-4-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄FIO₂
MW: 266,0100 g/mol
Melting Pt: 229…230 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07774250
CAS-Nummer: 825-98-9