2-Fluor-3-iodbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32730-1G PC32730-25G PC32730-5G
APOSPC32730-1GEA 45.3 CHF
APOSPC32730-1G APOSPC32730-25G APOSPC32730-5G
2-Fluor-3-iodbenzoesäure
2-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄FIO₂
MW: 266,0083 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07774248
CAS-Nummer: 447464-03-1