Ethyl difluoro(pyridin-2-yl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 2,2-difluoro-2-(pyridin-2-yl)acetate
PC32718-1G PC32718-5G
APOSPC32718-1GEA 142 CHF
APOSPC32718-1G APOSPC32718-5G
Ethyl difluoro(pyridin-2-yl)acetate 95%
Ethyl difluoro(pyridin-2-yl)acetate
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Siedepunkt: 79.5 °C/0.5mmHg
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06858718
CAS-Nummer: 267876-28-8