2-(Bromdifluormethyl)benzoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32712-1G PC32712-5G
APOSPC32712-1GEA 105 CHF
APOSPC32712-1G APOSPC32712-5G
2-(Bromdifluormethyl)benzoxazol
2-(Bromodifluoromethyl)benzoxazole
Formel: C₈H₄BrF₂NO
Siedepunkt: 62 °C/1.5mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11035866
CAS-Nummer: 186828-50-2