Ethyl [3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl]acetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Ethyl 3-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxopropanoate
PC32700-10G
PC32700-1G
APOSPC32700-10GEA
0
CHF
APOSPC32700-10G
APOSPC32700-1G
Ethyl [3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl]acetate
Ethyl [3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl]acetate
Formel:
C₁₃H₁₀F₆O₃ MW: 328.21 g/mol Siedepunkt: 80…82 °C/0.6mmHg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052321 CAS-Nummer: 175278-02-1 |