2-(Trifluormethylthio)phenylacetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3266-1G PC3266-5G
APOSPC3266-1GEA 172 CHF
APOSPC3266-1G APOSPC3266-5G
2-(Trifluormethylthio)phenylacetonitril 98%
2-(Trifluormethylthio)phenylacetonitril
Formel: C₉H₆F₃NS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236352
CAS-Nummer: 237424-20-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III