Ethyl-5H-octafluorovalerate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3260A-25G PC3260A-5G
APOSPC3260A-25GEA 493 CHF
APOSPC3260A-25G APOSPC3260A-5G
Ethyl-5H-octafluorovalerate 97%
Ethyl-5H-octafluorovalerate
Formel: C₇H₆F₈O₂
Siedepunkt: 180 °C
Dichte: 1.453 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153153
CAS-Nummer: 2795-50-8
UN: 3272
ADR: 3,III