Ethylpentafluorpropionat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3250-25G PC3250-10G PC3250-100G PC3250-1G PC3250-5G
APOSPC3250-25GEA 78.4 CHF
APOSPC3250-25G APOSPC3250-10G APOSPC3250-100G APOSPC3250-1G APOSPC3250-5G
Ethylpentafluorpropionat 98%
Ethylpentafluorpropionat
Undergoes Wittig reaction to give 1-perfluoroalkylenol ethers, which are useful precursors to other fluorine containing molecules: JOC., 57, 3807 (1992).
Formel: C₅H₅F₅O₂
MW: 192.09 g/mol
Siedepunkt: 73…76 °C
Dichte: 1.299 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 1 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000431
CAS-Nummer: 426-65-3
EINECS: 207-043-6
UN: 3272
ADR: 3 II