3-Brom-5-fluoranthranilsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-3-bromo-5-fluorobenzoic acid
PC32490-1G PC32490-5G PC32490-10G
APOSPC32490-1GEA 26.2 CHF
APOSPC32490-1G APOSPC32490-5G APOSPC32490-10G
3-Brom-5-fluoranthranilsäure
3-Brom-5-fluoranthranilsäure
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00662509
CAS-Nummer: 259269-84-6