2,3-Difluor-4-(trifluormethyl)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3249-1G PC3249-5G
APOSPC3249-1GEA 236 CHF
APOSPC3249-1G APOSPC3249-5G
2,3-Difluor-4-(trifluormethyl)benzoesäure 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃F₅O₂
Melting Pt: 119…122 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236256
CAS-Nummer: 237424-17-8