Ethyl-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3246-250MG
PC3246-1G
PC3246-5G
APOSPC3246-250MGEA
92.3
CHF
APOSPC3246-250MG
APOSPC3246-1G
APOSPC3246-5G
Ethyl-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel:
C₈H₈F₃NO₂S MW: 239,22 g/mol Melting Pt: 34…37 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00153150 CAS-Nummer: 117724-62-6 |