Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC32416-25G PC32416-5G PC32416-1G
APOSPC32416-25GEA 1040 CHF
APOSPC32416-25G APOSPC32416-5G APOSPC32416-1G
Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Formel: C₁₂H₁₃FO₄
MW: 240,23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01934558
CAS-Nummer: 252938-22-0