Ethyl-4-fluorbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Fluorobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-fluorobenzoate
PC3230-100G PC3230-1KG PC3230-500G
APOSPC3230-100GEA 26.2 CHF
APOSPC3230-100G APOSPC3230-1KG APOSPC3230-500G
Ethyl-4-fluorbenzoat 98%
Ethyl-4-fluorbenzoat
Formel: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Siedepunkt: 209…210 °C
Melting Pt: 25…27 °C
Dichte: 1.146 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 81 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000351
CAS-Nummer: 451-46-7
EINECS: 207-194-8