2-Brom-5-fluorphenylisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC32286-1G
PC32286-5G
APOSPC32286-1GEA
59.2
CHF
APOSPC32286-1G
APOSPC32286-5G
2-Brom-5-fluorphenylisothiocyanat
2-Brom-5-fluorphenylisothiocyanat
Formel:
C₇H₃BrFNS MW: 232,08 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00276607 CAS-Nummer: 1027513-65-0 UN: 1760 ADR: 8,III |