3-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isothiocyanate
PC32284-5G PC32284-25G
APOSPC32284-5GEA 69.6 CHF
APOSPC32284-5G APOSPC32284-25G
3-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat 98%
3-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel: C₈H₄F₃NS
MW: 203,19 g/mol
Siedepunkt: 206…208 °C
Dichte: 1.335 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 94 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004806
CAS-Nummer: 1840-19-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III