4-Cyan-2-fluorphenylboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester, 3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
PC3223-1G
PC3223-250MG
APOSPC3223-1GEA
347
CHF
APOSPC3223-1G
APOSPC3223-250MG
4-Cyan-2-fluorphenylboronsäurepinakolester 98%
4-Cyan-2-fluorphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₅BFNO₂ MW: 247,08 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09998162 CAS-Nummer: 1035235-29-0 |