1-(5-Amino-2-fluorophenyl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5'-Amino-2'-fluoroacetophenone
PC32127-1G PC32127-5G PC32127-10G PC32127-25G
APOSPC32127-1GEA 68 CHF
APOSPC32127-1G APOSPC32127-5G APOSPC32127-10G APOSPC32127-25G
1-(5-Amino-2-fluorophenyl)ethanone 95%
1-(5-Amino-2-fluorophenyl)ethanone
Formel: C₈H₈FNO
MW: 153.16 g/mol
Melting Pt: 68…77 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02090052
CAS-Nummer: 67500-19-0