Methyl-4-chlor-3-fluorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 4-chloro-3-fluorobenzoate, 4-Chloro-3-fluorobenzoic acid methyl ester
PC31950-1G
PC31950-25G
PC31950-5G
APOSPC31950-1GEA
26.2
CHF
APOSPC31950-1G
APOSPC31950-25G
APOSPC31950-5G
Methyl-4-chlor-3-fluorbenzoat
Methyl-4-chlor-3-fluorbenzoat
Formel:
C₈H₆ClFO₂ MW: 188,59 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00209299 CAS-Nummer: 206362-87-0 |