Diethyl (4-chloro-2-fluorophenyl)malonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Diethyl 2-(4-chloro-2-fluorophenyl)malonate
PC31868-1G
PC31868-250MG
PC31868-500MG
PC31868-5G
APOSPC31868-1GEA
298
CHF
APOSPC31868-1G
APOSPC31868-250MG
APOSPC31868-500MG
APOSPC31868-5G
Diethyl (4-chloro-2-fluorophenyl)malonate 95%
Diethyl (4-chloro-2-fluorophenyl)malonate
Formel:
C₁₃H₁₄ClFO₄ MW: 288.71 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01570544 CAS-Nummer: 680211-90-9 |