Ethyl-5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC3183-1G
PC3183-5G
APOSPC3183-1GEA
158
CHF
APOSPC3183-1G
APOSPC3183-5G
Ethyl-5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoate
Ethyl-5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoate
Formel:
C₁₄H₁₀ClF₃O₃ MW: 318.68 g/mol Melting Pt: 91…93 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00275556 CAS-Nummer: 175276-59-2 |