(3-Fluorbenzyl)triphenylphosphoniumchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC31781-1G PC31781-500MG PC31781-5G
APOSPC31781-1GEA 92.3 CHF
APOSPC31781-1G APOSPC31781-500MG APOSPC31781-5G
(3-Fluorbenzyl)triphenylphosphoniumchlorid
(3-Fluorbenzyl)triphenylphosphoniumchlorid
Formel: C₂₅H₂₁ClFP
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00179768
CAS-Nummer: 55128-97-7