1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropyldifluormethylether
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3178-1G PC3178-5G PC3178-25G
APOSPC3178-1GEA 0 CHF
APOSPC3178-1G APOSPC3178-5G APOSPC3178-25G
1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropyldifluormethylether
1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropyldifluormethylether
Formel: C₄H₂F₈O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094220
CAS-Nummer: 56860-85-6