2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde-O-{[(5-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)amino]carbonyl}oxime
Lieferant: Apollo Scientific
PC31702-1G PC31702-250MG PC31702-500MG PC31702-5G
APOSPC31702-1GEA 471 CHF
APOSPC31702-1G APOSPC31702-250MG APOSPC31702-500MG APOSPC31702-5G
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde-O-{[(5-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)amino]carbonyl}oxime
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde-O-{[(5-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)amino]carbonyl}oxime
Formel: C₁₂H₉Cl₂FN₄O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179999
CAS-Nummer: 648427-16-1