Ethylbromdifluoracetat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3162-50G PC3162-250G PC3162-500G
APOSPC3162-50GEA 26.2 CHF
APOSPC3162-50G APOSPC3162-250G APOSPC3162-500G
Ethylbromdifluoracetat 98%
Ethylbromdifluoracetat
Treatment of the Reformatsky reagent with aldehydes and ketones affords 2,2-difluoro-3-hydroxy esters. Please enquire for references and other data for this item.
Formel: BrF₂CCOOCH₂CH₃
Siedepunkt: 112 °C/700mmHg
Dichte: 1,583 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 21 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042069
CAS-Nummer: 667-27-6
EINECS: 211-567-0
UN: 2924
ADR: 3+8,II