11H-Perfluorundecansäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3148-5G PC3148-25G PC3148-1G
APOSPC3148-5GEA 158 CHF
APOSPC3148-5G APOSPC3148-25G APOSPC3148-1G
11H-Perfluorundecansäure 97%
11H-Perfluorundecansäure
Formel: C₁₁H₂F₂₀O₂
Melting Pt: 100…101 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042431
CAS-Nummer: 1765-48-6
UN: 3261
ADR: 8,II