1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole
Lieferant: Apollo Scientific
PC31460-1G
PC31460-250MG
PC31460-500MG
PC31460-2.5G
APOSPC31460-1GEA
220
CHF
APOSPC31460-1G
APOSPC31460-250MG
APOSPC31460-500MG
APOSPC31460-2.5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole
Formel:
C₁₁H₇F₃N₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00119450 CAS-Nummer: 136773-58-5 |