2-Pyrazin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3145-1G
PC3145-250MG
APOSPC3145-1GEA
140
CHF
APOSPC3145-1G
APOSPC3145-250MG
2-Pyrazin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Pyrazin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formel:
C₁₃H₁₁F₃N₂O MW: 268.24 g/mol Melting Pt: 100…102 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03424491 CAS-Nummer: 502625-51-6 |