4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3123-250MG PC3123-1G
APOSPC3123-250MGEA 76.6 CHF
APOSPC3123-250MG APOSPC3123-1G
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
Formel: C₇H₆F₃N₃O
MW: 205,14 g/mol
Melting Pt: 183…185 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00219948
CAS-Nummer: 175204-85-0