1,6-Divinylperfluorohexane 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3120-1G PC3120-25G PC3120-5G PC3120-100G
APOSPC3120-1GEA 0 CHF
APOSPC3120-1G APOSPC3120-25G APOSPC3120-5G APOSPC3120-100G
1,6-Divinylperfluorohexane 99%
1,6-Divinylperfluorohexane
Formel: C₁₀H₆F₁₂
Siedepunkt: 83.5 °C/43mmHg
Dichte: 1.332 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 67.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077521
CAS-Nummer: 1800-91-5