5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3116G-250MG PC3116G-1G
APOSPC3116G-250MGEA 69.6 CHF
APOSPC3116G-250MG APOSPC3116G-1G
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline 97%
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline
Formel: C₁₁H₅F₆NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153141
CAS-Nummer: 237076-72-1