(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3113G-100G PC3113G-1KG PC3113G-25G
APOSPC3113G-100GEA 105 CHF
APOSPC3113G-100G APOSPC3113G-1KG APOSPC3113G-25G
(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃(CF₃)₂)CH₂COOH
MW: 272,15 g/mol
Melting Pt: 121…128 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009908
CAS-Nummer: 85068-33-3
EINECS: 285-295-6