4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-dinitrodiphenyldisulphide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3106M-5G PC3106M-25G
APOSPC3106M-5GEA 158 CHF
APOSPC3106M-5G APOSPC3106M-25G
4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-dinitrodiphenyldisulphide 97%
4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-dinitrodiphenyldisulphide
Formel: C₁₄H₆F₆N₂S₂O₄
Melting Pt: 157…160 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00018043
CAS-Nummer: 860-39-9