2,4-Bis(trifluormethyl)benzylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3105D-25G PC3105D-5G PC3105D-100G
APOSPC3105D-25GEA 560 CHF
APOSPC3105D-25G APOSPC3105D-5G APOSPC3105D-100G
2,4-Bis(trifluormethyl)benzylchlorid 98%
2,4-Bis(trifluormethyl)benzylchlorid
Formel: C₉H₅ClF₆
MW: 262,58 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00083537
CAS-Nummer: 195136-46-0
UN: 1760
ADR: 8,III